Learn More
Ansell™ Gants industriels à usage spécifique HyFlex™
Code produit. 12670712
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conçus pour les applications légères et délicates dans les environnements secs exigeant des niveaux de dextérité maximaux.
  • Pour l’assemblage de petites pièces telles que des petits roulements, des joints et des ressorts
  • Doublure en nylon
  • Structure en maille
  • Revêtement en PUR
  • Finition paume enduite
  • Manchettes maillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyuréthane
Certifications/Conformité Normes CATÉGORIE III EN 388 : 3121, ANSI, marquage CE
Matériau de la manchette Polyuréthane
Coating Material Polyuréthane
Type de produit Gants légers
Dimensions 7
Modèle 11 / 601
Type de manchette de gant Maille
Doublure Nylon
Type de paume Paume enduite
Quantité 144 paires
Résistant à Produits de précision, résistants aux coupures, oléophobes et spéciaux
Séries 11-601