Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en polyuréthane avec revêtement jaune vif recouvert de noir série 11-402 HyFlex™
Water-based polyurethane increases dexterity and comfort.
54.00€
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
---|---|
Certifications/Conformité | CE Mark, EN 388 : 4134 |
Matériau de la manchette | Polyuréthane |
Coating Material | Polyuréthane |
Type de produit | Lightweight Gloves |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11731703
|
Ansell Edmont™
11-402_10 |
10 | N/A | ||||||
11741703
|
Ansell Edmont™
11-402_11 |
11 | N/A | ||||||
11756633
|
Ansell Edmont™
11-402_6 |
6 | N/A | ||||||
11766633
|
Ansell Edmont™
11-402_7 |
7 | N/A | ||||||
11776633
|
Ansell Edmont™
11-402_8 |
8 | N/A | ||||||
11786633
|
Ansell Edmont™
11-402_9 |
9 | N/A | ||||||
Description
Gant Hyflex™ à base aqueuse• Gant polyvalent en polyuréthane à base aqueuse offrant un confort supérieur
• Les gants Hyflex™ en PU (polyuréthane) à base aqueuse garantissent sécurité et protection de l'environnement à long terme
• Confort et dextérité assurés par le remplacement du solvant diméthylformamide par de l'eau: le PU à base aqueuse ne s'infiltre pas à l'intérieur du gant
• Gants Hyflex 11-402 confort supérieur et haute visibilité
• Combine à un support jaune haute visibilité, une enduction en PU sur les 3/4 de la surface du gant
• Renforce la protection du dos des doigts sans nuire à la souplesse
• Gant Hyflex 11-402™ confort supérieur et haute visibilité
Spécification
Polyuréthane | |
Polyuréthane | |
Lightweight Gloves | |
Élastiquées | |
Paume enduite 3/4 | |
Abrasions |
CE Mark, EN 388 : 4134 | |
Polyuréthane | |
11-402 | |
Nylon | |
144 paires | |
11-402 |