Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en polyuréthane avec revêtement jaune vif recouvert de noir série 11-402 HyFlex™
Code produit. 11741703
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Water-based polyurethane increases dexterity and comfort.
Gant Hyflex™ à base aqueuse
• Gant polyvalent en polyuréthane à base aqueuse offrant un confort supérieur
• Les gants Hyflex™ en PU (polyuréthane) à base aqueuse garantissent sécurité et protection de l'environnement à long terme
• Confort et dextérité assurés par le remplacement du solvant diméthylformamide par de l'eau: le PU à base aqueuse ne s'infiltre pas à l'intérieur du gant
• Gants Hyflex 11-402 confort supérieur et haute visibilité
• Combine à un support jaune haute visibilité, une enduction en PU sur les 3/4 de la surface du gant
• Renforce la protection du dos des doigts sans nuire à la souplesse
• Gant Hyflex 11-402™ confort supérieur et haute visibilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyuréthane
Certifications/Conformité CE Mark, EN 388 : 4134
Matériau de la manchette Polyuréthane
Coating Material Polyuréthane
Type de produit Lightweight Gloves
Dimensions 11
Modèle 11-402
Type de manchette de gant Élastiquées
Doublure Nylon
Type de paume Paume enduite 3/4
Quantité 144 paires
Résistant à Abrasions
Séries 11-402