missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en polyuréthane avec revêtement jaune vif recouvert de noir série 11-402 HyFlex™
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
Gant Hyflex™ à base aqueuse
• Gant polyvalent en polyuréthane à base aqueuse offrant un confort supérieur
• Les gants Hyflex™ en PU (polyuréthane) à base aqueuse garantissent sécurité et protection de l'environnement à long terme
• Confort et dextérité assurés par le remplacement du solvant diméthylformamide par de l'eau: le PU à base aqueuse ne s'infiltre pas à l'intérieur du gant
• Gants Hyflex 11-402 confort supérieur et haute visibilité
• Combine à un support jaune haute visibilité, une enduction en PU sur les 3/4 de la surface du gant
• Renforce la protection du dos des doigts sans nuire à la souplesse
• Gant Hyflex 11-402™ confort supérieur et haute visibilité
• Gant polyvalent en polyuréthane à base aqueuse offrant un confort supérieur
• Les gants Hyflex™ en PU (polyuréthane) à base aqueuse garantissent sécurité et protection de l'environnement à long terme
• Confort et dextérité assurés par le remplacement du solvant diméthylformamide par de l'eau: le PU à base aqueuse ne s'infiltre pas à l'intérieur du gant
• Gants Hyflex 11-402 confort supérieur et haute visibilité
• Combine à un support jaune haute visibilité, une enduction en PU sur les 3/4 de la surface du gant
• Renforce la protection du dos des doigts sans nuire à la souplesse
• Gant Hyflex 11-402™ confort supérieur et haute visibilité
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
Certifications/Conformité | CE Mark, EN 388 : 4134 |
Matériau de la manchette | Polyuréthane |
Coating Material | Polyuréthane |
Type de produit | Lightweight Gloves |
Dimensions | 6 |
Modèle | 11-402 |
Type de manchette de gant | Élastiquées |
Doublure | Nylon |
Type de paume | Paume enduite 3/4 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu