Learn More
Hydrate d’hydrazine, 99+ %, certifié AR pour l‘analyse, Fisher Chemical
81.90€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7803-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H6N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 50.06 |
Numéro MDL | MFCD00149931 |
Clé InChI | IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
CID PubChem | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
Nom IUPAC | hydrazine ; hydrate |
SMILES | O.NN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11482644
|
Fisher Chemical
H/0560/PB05 |
100 mL | Flacon en verre revêtu de plastique |
81.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10520151
|
Fisher Chemical
H/0560/PB08 |
500 mL | Flacon en plastique PEHD |
144.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Hydrate d'hydrazine, +99 %, AR certifié pour l'analyse
Identifiants chimiques
7803-57-8 | |
50.06 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
hydrazine ; hydrate |
H6N2O | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 | |
O.NN |
Spécification
118°C | |
7803-57-8 | |
12 | |
H6N2O | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
O.NN | |
50.06 | |
CHEBI:35511 |
-51.7°C/-61.1°F | |
Incolore | |
Liquide | |
MFCD00149931 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine ; hydrate | |
24654 | |
50.06g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Hydrazine hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.