Learn More
Hydrate d’hydrazine, 99+ %, certifié AR pour l‘analyse, Fisher Chemical
Code produit. 11482644
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Hydrate d'hydrazine, +99 %, AR certifié pour l'analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-57-8
Formule moléculaire H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 50.06
Numéro MDL MFCD00149931
Clé InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CID PubChem 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nom IUPAC hydrazine ; hydrate
SMILES O.NN
Spécification
Point d’ébullition 118°C
Point de fusion -51.7°C/-61.1°F
Couleur Incolore
pH 12
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Poids de la formule 50.06g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrazine hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.