Learn More
Hydrate d’hydrazine, 99+ %, certifié AR pour l‘analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
Hydrate d'hydrazine, +99 %, AR certifié pour l'analyse
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 118°C |
Point de fusion | -51.7°C/-61.1°F |
Couleur | Incolore |
pH | 12 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Poids de la formule | 50.06g/mol |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrazine hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.