Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin
Sterile-filtered and quality-tested to ensure dependable, reproducible cell growth
133.62€ - 1270.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de conformité n° R1-CEP 2000-384 |
---|---|
Pays d’origine | Australie |
Forme | Sérum |
Type de produit | Sérum de veau fœtal (SVF) |
Sterilization Method | Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16645745
|
Cytiva
SH30084.01 |
50 mL | Néant | ||||||
16655745
|
Cytiva
SH30084.02IH |
100 mL | Inactivé par la chaleur | ||||||
16211102
|
Cytiva
SH30084.03IR30-40 |
500 mL | Irradié (30 à 40 kGy) |
1270.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16665745
|
Cytiva
SH30084.03E |
500 mL | Testé pour cellules souches embryonnaires | ||||||
16675745
|
Cytiva
SH30084.03M |
500 mL | Analysé pour les cellules souches mésenchymateuses | ||||||
16685745
|
Cytiva
SH30084.50E |
50 mL | Testé pour cellules souches embryonnaires | ||||||
16695745
|
Cytiva
SH30084.50M |
50 mL | Analysé pour les cellules souches mésenchymateuses | ||||||
Description
- Meets the requirements of most users
- Filtered through triple 100 nm pore size-rated filters
- Standard endotoxin and hemoglobin specifications
- Subjected to moderate biochemical analyses
Spécification
Certificat de conformité n° R1-CEP 2000-384 | |
Sérum | |
Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
≤ 25 UE/ml | |
HyClone™ |
Australie | |
Sérum de veau fœtal (SVF) | |
Caractérisé | |
≤ 25 mg/dl |