Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin
Sterile-filtered and quality-tested to ensure dependable, reproducible cell growth
Marque: Cytiva SH30084.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Répond aux exigences de la plupart des utilisateurs
- Filtré par des filtres triples de 100 nm de taille de pores
- Spécifications standards d’endotoxines et d’hémoglobine
- Soumis à des analyses biochimiques modérées
Spécification
Certificat de conformité n° R1-CEP 2000-384 | |
Sérum | |
50 mL | |
Caractérisé | |
≤ 25 UE/ml | |
HyClone™ |
Australie | |
Sérum de veau fœtal (SVF) | |
Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
Néant | |
≤ 25 mg/dl |