Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin
Sterile-filtered and quality-tested to ensure dependable, reproducible cell growth
Marque:  Cytiva SH30084.50M
Code produit. 16695745
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Répond aux exigences de la plupart des utilisateurs
  • Filtré par des filtres triples de 100 nm de taille de pores
  • Spécifications standards d’endotoxines et d’hémoglobine
  • Soumis à des analyses biochimiques modérées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certificat de conformité n° R1-CEP 2000-384
Sérum
50 mL
Caractérisé
≤ 25 UE/ml
HyClone™
Australie
Sérum de veau fœtal (SVF)
Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Analysé pour les cellules souches mésenchymateuses
≤ 25 mg/dl