Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Kit
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Spécification
Plage de dosage | 0,05 à 10 ng/ml |
---|---|
Sensibilité du dosage | 0,05 ng/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17115129
|
Invitrogen™
EH350RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17834130
|
Invitrogen™
EH350RBX10 |
10 x 96 tests |
4995.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17104653
|
Invitrogen™
EH350RB |
96 tests |
656.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NTB-A/SLAMF6.
Spécification
0,05 à 10 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,05 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
<10% | |
HRP | |
Surnageant, 50 µl ; sérum, 50 µl ; plasma, 50 µl | |
SLAMF6 (Ly-108) | |
4 h 45 min |