Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour NTB-A / SLAMF6 humaine
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant.
Marque:  Invitrogen™ EH350RBX10
Code produit. 17834130
  • 4995.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le kit Human NTB-A / SLAMF6 quantifie la NTB-A / SLAMF6 humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la NTB-A / SLAMF6 humaine naturelle et recombinante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,05 à 10 ng/ml
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
< 12%
Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
10 x 96 tests
Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
SLAMF6 (Ly-108)
4 h 45 min
0,05 ng/ml
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
< 10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min