Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Kit
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH350RBX5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NTB-A/SLAMF6.
Spécification
0,05 à 10 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Surnageant, 50 µl ; sérum, 50 µl ; plasma, 50 µl | |
SLAMF6 (Ly-108) | |
4 h 45 min |
0,05 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |