missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HOXD9 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HOXD9 |
---|---|
Concentration | 167 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16870115
|
Proteintech
20560-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16860115
|
Proteintech
20560-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The HOXD9 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human HOXD9. This antibody recognizes human antigen. The HOXD9 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spécification
HOXD9 | |
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
167 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
3235 | |
Primary |