Learn More
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Éponges
À utiliser avec la cuve de transfert standard TE42
40.55€ - 51.42€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11514444
|
Hoefer™
TE45 |
Cuve de transfert TE42, TE62 | Dacron | 0,25 in | 0,6 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
12014727
|
Hoefer™
TE25F-1/8 |
Unité de transfert à mini cuve TE22 | Mousse | 0,11 in | 0,3 cm |
40.65€
4 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12074637
|
Hoefer™
TE45F |
Cuve de transfert TE42, TE62 | Mousse | 0,25 in | 0,6 cm |
40.55€
4 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11525634
|
Hoefer™
TE45F-1/8 |
Cuve de transfert TE42, TE62 | Mousse | 0,12 in | 0,3 cm |
51.42€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12069927
|
Hoefer™
TE45F-1/8 |
Cuve de transfert TE42, TE62 | Mousse | 0,12 in | 0,3 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
12029967
|
Hoefer™
TE25 |
Unité de transfert à mini cuve TE22 | Mousse | 0,23 in | 0,6 cm |
45.15€
4 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Épaisseur de 3 ou 6 mm
- 4 pièces
Spécification
Éponge | |
4 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Éponges