Learn More
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Éponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marque:  Hoefer™ TE45
Code produit. 11514444
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Épaisseur de 3 ou 6 mm
  • 4 pièces
Spécification
Spécification
Cuve de transfert TE42, TE62
Dacron
0,25 in
Éponge
4
0,6 cm