Learn More
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Éponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marque: Hoefer™ TE45F-1/8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Épaisseur de 3 ou 6 mm
- 4 pièces
Spécification
Cuve de transfert TE42, TE62 | |
Mousse | |
0,12 in |
Éponge | |
4 | |
0,3 cm |