Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ MabSelect™ SuRe
Utilisez ces colonnes pour la purification de MAb à petite échelle d’un bioprocédé continu. Colonnes pré-conditionnées Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe (résistance supérieure) pour la purification rapide d’anticorps monoclonaux (MAb) à partir de grands volumes d’échantillons
364.00€ - 5604.00€
Spécification
Capacité de liaison | ap; 35 mg d’lgG humaine/ml pour un temps de séjour de 2,4 min |
---|---|
Description | Les colonnes HiTrap MabSelect SuRe sont pré-conditionnées avec MabSelect SuRe, une résine BioProcess pour la purification d’anticorps monoclonaux à partir de grands volumes d’échantillons. Le nouveau ligand de protéine A recombinante tolérant aux alcalins permet le nettoyage en circuit fermé (CIP). |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
À utiliser avec (application) | Système de chromatographie, manuel |
Type | HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 5 ml |
Code produit | Marque | Type | Volume du lit | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Volume du lit | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11574865
|
Cytiva
11-0034-95 |
HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 5 ml | 5 ml | <20°ml/min. |
5604.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10064394
|
Cytiva
11-0034-93 |
HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 1 ml | 1 ml | <4°ml/min. |
1428.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11758408
|
Cytiva
11-0034-94 |
HiTrap MabSelect SuRe, 1 x 5 ml | 5 ml | <20°ml/min. |
1338.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15137956
|
Cytiva
29049104 |
HiTrap MabSelect SuRe, 1 x 1 ml | 1 ml | <4°ml/min. |
364.00€
1mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Colonnes pré-conditionnées HiTrap pour le développement de procédés, la sélection des conditions de purification et la purification à petite échelle de MAb. Les milieux MabSelect sont adaptés aux débits et pressions élevés requis lors de la transposition d’échelle.
- Le couplage orienté du ligand de protéine A recombinante à la matrice d’agarose via une cystéine C-terminale recombinante augmente la capacité de liaison des IgG par rapport à d'autres milieux de protéine A
- Grande capacité, faible fuite de ligand et matrice de base à haut débit permettent de purifier les Mab à l’échelle du processus
- Moindres préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification des ligands
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
MabSelect
- Débits au moins cinq fois supérieurs à ceux de l’agarose réticulée conventionnelle de porosité similaire
- Le ligand de protéine A recombinante favorise la spécificité de la liaison à la région Fc de l’IgG, ce qui permet une purification en une étape
- Même ligand de protéine A recombinante que MabSelect, mais avec une granulométrie plus petite et une porosité plus grande, pour une capacité de liaison dynamique accrue
- Permet la liaison à partir d’échantillons présentant des niveaux d’expression élevés de l’anticorps monoclonal
- Réduit le coût global de production en raison de la possibilité de traiter les matières premières concentrées en moins de lots
- Le ligand dérivé de la protéine A tolérant aux alcalins permet l’utilisation de NaOH jusqu’à 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
- Permet de réaliser d’importantes économies de coûts et de prolonger les cycles de production régulière
Spécification
ap; 35 mg d’lgG humaine/ml pour un temps de séjour de 2,4 min | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol | |
HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 5 ml |
Les colonnes HiTrap MabSelect SuRe sont pré-conditionnées avec MabSelect SuRe, une résine BioProcess pour la purification d’anticorps monoclonaux à partir de grands volumes d’échantillons. Le nouveau ligand de protéine A recombinante tolérant aux alcalins permet le nettoyage en circuit fermé (CIP). | |
Système de chromatographie, manuel |