Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ MabSelect™ SuRe
Utilisez ces colonnes pour la purification de MAb à petite échelle d’un bioprocédé continu. Colonnes pré-conditionnées Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe (résistance supérieure) pour la purification rapide d’anticorps monoclonaux (MAb) à partir de grands volumes d’échantillons
Marque: Cytiva 11-0034-93
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colonnes pré-conditionnées HiTrap pour le développement de procédés, la sélection des conditions de purification et la purification à petite échelle de MAb. Les milieux MabSelect sont adaptés aux débits et pressions élevés requis lors de la transposition d’échelle.
- Le couplage orienté du ligand de protéine A recombinante à la matrice d’agarose via une cystéine C-terminale recombinante augmente la capacité de liaison des IgG par rapport à d'autres milieux de protéine A
- Grande capacité, faible fuite de ligand et matrice de base à haut débit permettent de purifier les Mab à l’échelle du processus
- Moindres préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification des ligands
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
MabSelect
- Débits au moins cinq fois supérieurs à ceux de l’agarose réticulée conventionnelle de porosité similaire
- Le ligand de protéine A recombinante favorise la spécificité de la liaison à la région Fc de l’IgG, ce qui permet une purification en une étape
- Même ligand de protéine A recombinante que MabSelect, mais avec une granulométrie plus petite et une porosité plus grande, pour une capacité de liaison dynamique accrue
- Permet la liaison à partir d’échantillons présentant des niveaux d’expression élevés de l’anticorps monoclonal
- Réduit le coût global de production en raison de la possibilité de traiter les matières premières concentrées en moins de lots
- Le ligand dérivé de la protéine A tolérant aux alcalins permet l’utilisation de NaOH jusqu’à 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
- Permet de réaliser d’importantes économies de coûts et de prolonger les cycles de production régulière
Spécification
1 ml | |
0,27 in | |
Les colonnes HiTrap MabSelect SuRe sont pré-conditionnées avec MabSelect SuRe, une résine BioProcess pour la purification d’anticorps monoclonaux à partir de grands volumes d’échantillons. Le nouveau ligand de protéine A recombinante tolérant aux alcalins permet le nettoyage en circuit fermé (CIP). | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol | |
Système de chromatographie, manuel | |
1 mL |
ap; 35 mg d’lgG humaine/ml pour un temps de séjour de 2,4 min | |
0,7 cm | |
<4°ml/min. | |
5 Paquets | |
HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 1 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: