Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ MabSelect™ SuRe
Utilisez ces colonnes pour la purification de MAb à petite échelle d’un bioprocédé continu. Colonnes pré-conditionnées Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe (résistance supérieure) pour la purification rapide d’anticorps monoclonaux (MAb) à partir de grands volumes d’échantillons
Marque:  Cytiva 11-0034-94
Code produit. 11758408
  • 1338.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Colonnes pré-conditionnées HiTrap pour le développement de procédés, la sélection des conditions de purification et la purification à petite échelle de MAb. Les milieux MabSelect sont adaptés aux débits et pressions élevés requis lors de la transposition d’échelle.
  • Le couplage orienté du ligand de protéine A recombinante à la matrice d’agarose via une cystéine C-terminale recombinante augmente la capacité de liaison des IgG par rapport à d'autres milieux de protéine A
  • Grande capacité, faible fuite de ligand et matrice de base à haut débit permettent de purifier les Mab à l’échelle du processus
  • Moindres préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification des ligands
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
MabSelect
  • Débits au moins cinq fois supérieurs à ceux de l’agarose réticulée conventionnelle de porosité similaire
  • Le ligand de protéine A recombinante favorise la spécificité de la liaison à la région Fc de l’IgG, ce qui permet une purification en une étape
MabSelect Xtra™
  • Même ligand de protéine A recombinante que MabSelect, mais avec une granulométrie plus petite et une porosité plus grande, pour une capacité de liaison dynamique accrue
  • Permet la liaison à partir d’échantillons présentant des niveaux d’expression élevés de l’anticorps monoclonal
  • Réduit le coût global de production en raison de la possibilité de traiter les matières premières concentrées en moins de lots
MabSelect SuRe™ (résistance supérieure)
  • Le ligand dérivé de la protéine A tolérant aux alcalins permet l’utilisation de NaOH jusqu’à 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
  • Permet de réaliser d’importantes économies de coûts et de prolonger les cycles de production régulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 ml
0,62 in
Les colonnes HiTrap MabSelect SuRe sont pré-conditionnées avec MabSelect SuRe, une résine BioProcess pour la purification d’anticorps monoclonaux à partir de grands volumes d’échantillons. Le nouveau ligand de protéine A recombinante tolérant aux alcalins permet le nettoyage en circuit fermé (CIP).
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
Système de chromatographie, manuel
5 mL
ap; 35 mg d’lgG humaine/ml pour un temps de séjour de 2,4 min
1,6 cm
<20°ml/min.
Pièce
HiTrap MabSelect SuRe, 1 x 5 ml