Learn More
Nabertherm Four tubulaire RHTC haute température
Fours tubulaires compacts à barres chauffantes SiC, avec appareillage de connexion et régulateur intégrés. L’isolation en fibres de haute qualité garantit des temps de chauffe et de refroidissement courts, et les barres chauffantes SiC parallèles au tube de travail garantissent une excellente uniformité de la température.
6538.20€ - 11770.80€
Spécification
max. (métrique) | 1500°C |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 80 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) extérieures | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) extérieures | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15948400
|
Nabertherm
RC181C5A |
430 x 600 x 580 mm | C450 | ||||||
15938400
|
Nabertherm
RC181B5A |
430 x 600 x 580 mm | B410 | ||||||
15968400
|
Nabertherm
RC281C5A |
430 x 820 x 580 mm | C450 | ||||||
15958400
|
Nabertherm
RC281B5A |
430 x 820 x 580 mm | B410 | ||||||
15988400
|
Nabertherm
RC381C5A |
430 1075 x 580 mm | C450 | ||||||
15978400
|
Nabertherm
RC381B5A |
430 1075 x 580 mm | B410 | ||||||
Description
- Température maximale : 1500°C
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Refroidissement actif du boîtier pour des températures de surface basses
- Thermocouple de type S
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Préparé pour le montage de tubes de travail à brides à refroidissement à l’eau
- Tube en céramique, qualité C 799
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
1500°C | |
80 mm |