Learn More
Nabertherm Four tubulaire RHTC haute température
Fours tubulaires compacts à barres chauffantes SiC, avec appareillage de connexion et régulateur intégrés. L’isolation en fibres de haute qualité garantit des temps de chauffe et de refroidissement courts, et les barres chauffantes SiC parallèles au tube de travail garantissent une excellente uniformité de la température.
Marque: Nabertherm RC281B5A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale : 1500°C
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Refroidissement actif du boîtier pour des températures de surface basses
- Thermocouple de type S
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Préparé pour le montage de tubes de travail à brides à refroidissement à l’eau
- Tube en céramique, qualité C 799
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
1500°C | |
430 x 820 x 580 mm | |
80 mm |
B410 | |
450 mm | |
70 kg |