Learn More
Hexaméthylditine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.90€ - 552.00€
Identifiants chimiques
CAS | 661-69-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18Sn2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 327.63 |
Numéro MDL | MFCD00008277 |
Clé InChI | CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci |
CID PubChem | 6327618 |
SMILES | C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C |
Description
It is used to prepare aryl tin compounds for microwave-assisted Stille cross-coupling with halo pyridines or copper-mediated O-arylation of phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé pour préparer des composés d’aryl-étain utiles pour le couplage de Stille assistée par micro-ondes avec des pyridines halo ou pour une O-arylation des phénols induite par le cuivre.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants, de la chaleur et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
661-69-8 | |
327.63 | |
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N | |
6327618 |
C6H18Sn2 | |
MFCD00008277 | |
hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci | |
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C |
Spécification
Hexamethylditin | |
23°C | |
85°C (45 mmHg) | |
Characteristic | |
(CH3)3SnSn(CH3)3 | |
MFCD00008277 | |
3600327 | |
hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci | |
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N | |
hexamethyldistannane | |
6327618 | |
97% |
661-69-8 | |
1.58 | |
61°C (142°F) | |
C6H18Sn2 | |
1.541 | |
UN2788 | |
Air sensitive | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C | |
327.63 | |
327.59 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H227
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H300+H310+H330-H335-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-549-2
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8280000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only