Learn More
Hexaméthylditine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458277
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It is used to prepare aryl tin compounds for microwave-assisted Stille cross-coupling with halo pyridines or copper-mediated O-arylation of phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour préparer des composés d’aryl-étain utiles pour le couplage de Stille assistée par micro-ondes avec des pyridines halo ou pour une O-arylation des phénols induite par le cuivre.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants, de la chaleur et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 661-69-8
Formule moléculaire C6H18Sn2
Poids moléculaire (g/mol) 327.63
Numéro MDL MFCD00008277
Clé InChI CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
CID PubChem 6327618
SMILES C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylditin
Point de fusion 23°C
Densité 1.58
Point d’ébullition 85°C (45 mmHg)
Point d’éclair 61°C (142°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire (CH3)3SnSn(CH3)3
Indice de réfraction 1.541
Quantité 25 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3600327
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Nom IUPAC Triméthyltine
Poids de la formule 327.59
Pourcentage de pureté 97%