Learn More
Hexaméthylditine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
It is used to prepare aryl tin compounds for microwave-assisted Stille cross-coupling with halo pyridines or copper-mediated O-arylation of phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour préparer des composés d’aryl-étain utiles pour le couplage de Stille assistée par micro-ondes avec des pyridines halo ou pour une O-arylation des phénols induite par le cuivre.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants, de la chaleur et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
Il est utilisé pour préparer des composés d’aryl-étain utiles pour le couplage de Stille assistée par micro-ondes avec des pyridines halo ou pour une O-arylation des phénols induite par le cuivre.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants, de la chaleur et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Specifications
Nom chimique ou matériau | Hexamethylditin |
Point de fusion | 23°C |
Densité | 1.58 |
Point d’ébullition | 85°C (45 mmHg) |
Point d’éclair | 61°C (142°F) |
Odeur | Characteristic |
Formule linéaire | (CH3)3SnSn(CH3)3 |
Indice de réfraction | 1.541 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2788 |
Show More |