Learn More
HEPES, >98 %, MP Biomedicals™
33.60€ - 613.74€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.30 |
Numéro MDL | MFCD00006158 |
Clé InChI | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt |
CID PubChem | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400832
|
MP Biomedicals
0219454910 |
10 g |
33.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410832
|
MP Biomedicals
0219454925 |
25 g |
43.04€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420832
|
MP Biomedicals
0219454950 |
50 g |
76.96€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430832
|
MP Biomedicals
0219454980 |
100 g |
104.83€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440832
|
MP Biomedicals
0219454983 |
250 g |
195.04€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450832
|
MP Biomedicals
0219454990 |
500 g |
395.38€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460832
|
MP Biomedicals
0219454991 |
1 kg |
613.74€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
23831 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt | |
CHEBI:42334 |
Spécification
HEPES | |
Blanc | |
C8H18N2O4S | |
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
>98% |
7365-45-9 | |
Poudre | |
MFCD00006158 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate | |
23831 | |
238.3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
Recommended Storage : Stockage à température ambiante (15 à 30 °C). Stocker desséché.