Learn More
HEPES, >98 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | HEPES |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Nom IUPAC | sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate |
Poids de la formule | 238.3 |
Pourcentage de pureté | >98% |