Learn More
HEPES, >98 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11420832 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté >98%