Learn More
Helios™ Capsules d’évaporation Helios Italquartz™
47.30€ - 133.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11734056
|
Helios™
61F00146 |
20 ml | 47 mm | 15 mm |
47.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11700645
|
Helios™
61F00142 |
55 ml | 61 mm | 27 mm |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11724056
|
Helios™
61P00049 |
55 ml | 77 mm | 18 mm |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Coupelle quartz sans bec• Inerte chimiquement
• Utilisation jusqu'à 1000°C
• Chimiquement inerte vis à vis des acides (sauf HF) et résiste à la corrosion
• Coupelle quartz
• Cristallisoir en silice
• Fond plat avec bec
• Température max. 1000°C
• Cristallisoir silice
• Transparente
Specifications
Quartz | |
Capsule d’évaporation |