Learn More
Helios™ Capsules d’évaporation Helios Italquartz™
Marque:  Helios™ 61P00049
Code produit. 11724056
  • 133.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Coupelle quartz sans bec
• Inerte chimiquement
• Utilisation jusqu'à 1000°C
• Chimiquement inerte vis à vis des acides (sauf HF) et résiste à la corrosion
• Coupelle quartz
• Cristallisoir en silice
• Fond plat avec bec
• Température max. 1000°C
• Cristallisoir silice
• Transparente
Spécification
Spécification
Plat
Quartz
Capsule d’évaporation
77 mm
55 ml
Rond
18 mm