Learn More
Helios™ Capsules d’évaporation Helios Italquartz™
Marque:  Helios™ 61F00142
Code produit. 11700645
  • 105.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Coupelle quartz sans bec
• Inerte chimiquement
• Utilisation jusqu'à 1000°C
• Chimiquement inerte vis à vis des acides (sauf HF) et résiste à la corrosion
• Coupelle quartz
• Cristallisoir en silice
• Fond plat avec bec
• Température max. 1000°C
• Cristallisoir silice
• Translucide
Spécification
Spécification
55 ml
Capsule d’évaporation
61 mm
Quartz
27 mm