Learn More
Thermo Scientific™ Bandes thermorétractables pour flacons PETG pour milieu de culture Nalgene™
Veillez à l’intégrité du contenu du flacon avec les joints permettant d’empêcher l’altération du contenu. Les bandes thermorétractables sont gamma stables et dotées d’une bande d’arrachage pour un retrait facile.
135.00€ - 179.00€
Spécification
Matériau PETG
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Type de produit Bande thermorétractable
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque dimClosureSize Description À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque dimClosureSize Description À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10424553
Afficher les documents
Thermo Scientific™
312160-0200
Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 30 ml Flacon de culture carré en PETG de 30 ml
135.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10602064
Afficher les documents
Thermo Scientific™
312160-0240
Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 60 ml Flacon de culture carré en PETG de 60 ml
135.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10314533
Afficher les documents
Thermo Scientific™
312160-0384
Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 125-1000 ml Flacon de culture carré en PETG de 125 à 1 000 ml
170.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10521465
Afficher les documents
Thermo Scientific™
312160-0530
Bande thermorétractable pour flacon de culture carré en PETG de 2000 ml Flacon de culture carré en PETG de 2 000 ml
179.00€
1000 pièces
En stock
Description
Assurez l’intégrité du contenu du flacon avec les bandes thermorétractables Thermo Scientific™ pour flacons de culture en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Appliquez simplement le couple d’application recommandé pour les bouchons Thermo Scientific Nalgene et faites glisser la bande thermorétractable sur le bouchon et le col du flacon. Chauffez la bande pour la rétrécir et sécurisez le contenu avec ce joint inviolable.
  • Les bandes gamma stables incluent “une bande d’arrachage” perforée pour un retrait facile.
  • Les bandes sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter aux flacons carrés PETG pour milieu de culture Nalgene.
  • Les cartons contiennent 1 000 bandes (deux poches à fermeture éclair de 500 bandes chacune).
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Garantie: 90 jours
Spécification
Spécification
PETG
1000
1000
Bande thermorétractable
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bandes thermorétractables pour flacons PETG pour milieu de culture Nalgene™