Learn More
Thermo Scientific™ Bandes thermorétractables pour flacons PETG pour milieu de culture Nalgene™ Code produit.: 10521465
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Bandes thermorétractables pour flacons PETG pour milieu de culture Nalgene™
Code produit. 10521465
Bande thermorétractable pour flacon de culture carré en PETG de 2000 ml, Flacon de culture carré en PETG de 2 000 ml
Click to view available options
Description:
Bande thermorétractable pour flacon de culture carré en PETG de 2000 ml
Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 125-1000 ml
Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 30 ml
Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 60 ml
À utiliser avec (équipement):
Flacon de culture carré en PETG de 125 à 1 000 ml
Flacon de culture carré en PETG de 2 000 ml
Flacon de culture carré en PETG de 30 ml
Flacon de culture carré en PETG de 60 ml
Code produit. 10521465
Marque: Thermo Scientific™ 3121600530
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Veillez à l’intégrité du contenu du flacon avec les joints permettant d’empêcher l’altération du contenu. Les bandes thermorétractables sont gamma stables et dotées d’une bande d’arrachage pour un retrait facile.
Assurez l’intégrité du contenu du flacon avec les bandes thermorétractables Thermo Scientific™ pour flacons de culture en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Appliquez simplement le couple d’application recommandé pour les bouchons Thermo Scientific Nalgene et faites glisser la bande thermorétractable sur le bouchon et le col du flacon. Chauffez la bande pour la rétrécir et sécurisez le contenu avec ce joint inviolable.
  • Les bandes gamma stables incluent une  ”bande d’arrachage” perforée pour un retrait facile.
  • Les bandes sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter aux flacons carrés PETG pour milieu de culture Nalgene.
  • Les cartons contiennent 1 000 bandes (deux poches à fermeture éclair de 500 bandes chacune).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bande thermorétractable pour flacon de culture carré en PETG de 2000 ml
Matériau PETG
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Couple 38 à 53 in-lb
Raccords pour clé dynamométrique 2195-1153
Type de produit Bande thermorétractable
À utiliser avec (équipement) Flacon de culture carré en PETG de 2 000 ml
Taille du bouchon 53B
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bandes thermorétractables pour flacons PETG pour milieu de culture Nalgene™ >