Learn More
Thermo Scientific™ Bandes thermorétractables pour flacons PETG pour milieu de culture Nalgene™
Click to view available options
Description:
Bande thermorétractable pour flacon de culture carré en PETG de 2000 ml
Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 125-1000 ml
Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 30 ml
Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 60 ml
À utiliser avec (équipement):
Flacon de culture carré en PETG de 125 à 1 000 ml
Flacon de culture carré en PETG de 2 000 ml
Flacon de culture carré en PETG de 30 ml
Flacon de culture carré en PETG de 60 ml
Description
Veillez à l’intégrité du contenu du flacon avec les bandes thermorétractables Thermo Scientific™ pour flacons PETG pour milieu de culture Thermo Scientific™ Nalgene™. Appliquez tout simplement le serrage recommandé pour bouchons Thermo Scientific Nalgene et faites glisser la bande thermorétractable sur le bouchon et le col. Chauffez la bande à rétracter et sécuriser le contenu à l’aide d’un joint empêchant l’altération du contenu.
- Les bandes gamma stables incluent une ”bande d’arrachage” perforée pour un retrait facile.
- Les bandes sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter aux flacons carrés PETG pour milieu de culture Nalgene.
- Les cartons contiennent 1 000 bandes (deux poches à fermeture éclair de 500 bandes chacune).
Spécification
Spécification
Description | Bande thermorétractable pour flacon pour milieu de culture carré en PETG 125-1000 ml |
Matériau | PETG |
Nbre par carton | 1000 |
Nb par paquet | 1000 |
Couple | 27-33 in-lb |
Raccords pour clé dynamométrique | 2195-1438 |
Type de produit | Bande thermorétractable |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de culture carré en PETG de 125 à 1 000 ml |
Taille du bouchon | 38-430 mm |