Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés pour connecteur en T en PEHD
Les connecteurs en T cannelés sont des raccords simples et économiques conçus pour un assemblage rapide et facile des circuits de fluide dans le laboratoire.
23.25€ - 151.00€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | HDPE |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Forme | En T |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11765569
|
Masterflex™
30623-71 |
Tubulure de 1/4 pouces de D.I. |
23.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745569
|
Masterflex™
30623-67 |
Tubulure de 3/16 pouces de D.I. |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744769
|
Masterflex™
30623-60 |
Tubulure de 3/4 pouces de D.I. |
27.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775569
|
Masterflex™
30623-77 |
Tubulure de 3/8 pouces de D.I. |
151.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11755569
|
Masterflex™
30623-73 |
Tubulure de 5/16 pouces de D.I. |
23.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec des applications à basse pression, généralement inférieures à 30 psi (2 bar)
- Fabriqués en PEHD de qualité
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (ETO) uniquement
- Gamme complète de tailles standard disponible
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Raccords cannelés | |
10/boîte | |
En T |
HDPE | |
Oxyde d’éthylène |