Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés pour connecteur en T en PEHD
Les connecteurs en T cannelés sont des raccords simples et économiques conçus pour un assemblage rapide et facile des circuits de fluide dans le laboratoire.
Marque: Masterflex™ 30623-71
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec des applications à basse pression, généralement inférieures à 30 psi (2 bar)
- Fabriqués en PEHD de qualité
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (ETO) uniquement
- Gamme complète de tailles standard disponible
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Raccords cannelés | |
Tubulure de 1/4 pouces de D.I. | |
Oxyde d’éthylène |
HDPE | |
10/boîte | |
En T |