Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés pour connecteur en T en PEHD
Les connecteurs en T cannelés sont des raccords simples et économiques conçus pour un assemblage rapide et facile des circuits de fluide dans le laboratoire.
Marque:  Masterflex™ 30623-67
Code produit. 11745569
  • 23.55€ / 10 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec des applications à basse pression, généralement inférieures à 30 psi (2 bar)
  • Fabriqués en PEHD de qualité
  • Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (ETO) uniquement
  • Gamme complète de tailles standard disponible
  • Fournis par boîtes de 10
Spécification
Spécification
Raccords cannelés
Tubulure de 3/16 pouces de D.I.
Oxyde d’éthylène
HDPE
10/boîte
En T