Learn More
Hamilton™ Cartouches de rechange pour cartouche de protection série PRP™
Cartouches de rechange pour PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
336.00€ - 349.00€
Spécification
pH | 1 à 13 |
---|---|
Granulométrie | 10 μm |
Longueur (métrique) | 25 mm |
Pression max. | 5000°psi |
Matériau | Acier inox 316 |
Code produit | Marque | Adsorbant | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Adsorbant | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10696401
|
Hamilton™
79445 |
PRP-1 | 2,0 mm | Colonne HPLC Hypersil™ |
349.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10686591
|
Hamilton™
79446 |
PRP-X100 | 4 mm | Colonne HPLC Hypersil™ |
349.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10665461
|
Hamilton™
79449 |
PRP-X200 | 2,0 mm | Colonne d’analyse des acides organiques |
336.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11523294
|
Hamilton™
79452 |
C18 | 2,0 mm | Colonne d’analyse des acides organiques |
336.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Cartouches de rechange en acier inox ou PEEK.
Spécification
1 à 13 | |
25 mm | |
Acier inox 316 |
10 μm | |
5000°psi |