Learn More
Hamilton™ Cartouches de rechange pour cartouche de protection série PRP™
Cartouches de rechange pour PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Brand: Hamilton™ 79446
This item is not returnable.
View return policy
Description
Cartouches de rechange en acier inox ou PEEK.
Specifications
1 à 13 | |
25 mm | |
4 mm | |
Acier inox 316 |
10 μm | |
5000°psi | |
Colonne HPLC Hypersil™ | |
PRP-X100 |