Learn More
Hamilton™ Cartouches de rechange pour cartouche de protection série PRP™
Cartouches de rechange pour PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Marque: Hamilton™ 79449
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cartouches de rechange en acier inox ou PEEK.
Spécification
1 à 13 | |
25 mm | |
2,0 mm | |
Acier inox 316 |
10 μm | |
5000°psi | |
Colonne d’analyse des acides organiques | |
PRP-X200 |