Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique fixe Microliter 700, modèle 1701 N
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 500 μl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Marque: Hamilton™ 80000
Description
- Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
- Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,018 in | |
0,013 cm | |
0,26 in | |
0,66 cm | |
2 in | |
51 mm | |
68,9 bar | |
50°C | |
1701 N | |
10°C | |
10 μl | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant | |
Soudé |
26s G | |
0,005 in | |
0,018 in | |
0,046 cm | |
0,047 cm | |
2 in | |
Seringue pour échantillonneur automatique Microliter | |
122°F | |
50°F | |
2 | |
Chaque | |
5,08 cm | |
Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7670, 7671 et 7672, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.