Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique MicroAmp™ à 96 puits avec code-barres et films adhésifs optiques
Optimisées pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
Marque: Applied Biosystems™ 4314320
1337.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes:
5 paquets de 20 plaques chacun (équivalent à 5 x Mfr. nº 4306737), 1 paquet de 100 films adhésifs optiques (équivalent à Mfr. 4311971)
Description
Fabriquée d’une seule pièce rigide en polypropylène en un format à 96 puits, cette plaque est compatible avec les systèmes de PCR en temps réel à 96 puits et les thermocycleurs Applied Biosystems.
- Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
- Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
- Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
- Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
- Les films adhésifs optiques MicroAmp fournis réduisent le risque de contamination de puits à puits et l’évaporation des échantillons lorsqu’ils sont appliqués sur les microplaques.
- Adhésif sensible à la pression qui assure une fermeture étanche de chaque puits
- Ne gêne pas la lecture des échantillons
- Confirmez l’alignement correct à la plaque, puis appuyez pour fermer hermétiquement
- Facile à appliquer, ne colle pas à vos gants
- Capacité : 96 tubes de 0,2 ml
- Les éléments jetables MicroAmp sont optimisés pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et sans huile.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Conditions ambiantes
Spécification
Optique | |
Polypropylène | |
100 plates | |
Plaque 96 puits | |
Plaque / film adhésif / code-barres | |
Sensible à la pression |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
96 | |
Contient : 5 paquets de 20 plaques chacun (équivalent à 5 × n° de catalogue 4306737) 1 paquet de 100 films adhésifs optiques (équivalent au n° de catalogue 4311971) Conservez à température ambiante. Avec un stockage approprié, la durée de conservation est de 2 ans. |
|
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
MicroAmp | |
Plaque 96 puits |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%