Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE HUMIDITY MODULE
Remote sensor module for Traceable radio-signal remote hygrometer/thermometer
Marque: Fisherbrand™ 4381
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Fisher Scientific™ Remote Sensor Module is designed for use with the Traceable™ Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer
- Use with 14-648-52 to monitor humidity and temperature on additional channels
- Each channel requires separate remote sensor module
- Accuracy: +/- 5% midrange, +/- 7% otherwise
Spécification
Traceable Humid Module | |
0.01 | |
-50°C à +70°C | |
Audible | |
-58°F à +158°F | |
3.5 x 2.3 x 0.75 in. (8.9 x 5.9 x 1.9 cm) | |
8.9 cm | |
5.9 cm | |
1.9 cm | |
0.085 kg | |
ISO 17025, A2LA |
25 à 95 % | |
± 5% midrange, ± 7% otherwise. | |
±1°C | |
Plastique ABS | |
0,1°F | |
3.5 in. | |
2.3 in. | |
0.75 in. | |
3 oz. | |
Use with 14-648-52 to +monitor humidity and temperature on additional channels |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ TRACEABLE HUMIDITY MODULE > Traceable humid module
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu