Learn More
Carbure d’hafnium, poudre grise, 99,5 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Thermo Scientific Chemicals
14.77€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS 12069-85-1
Formule moléculaire CHf
Poids moléculaire (g/mol) 190.50
Numéro MDL MFCD00016126
Clé InChI NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanidylidynehafniumylium
SMILES [C-]#[Hf+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11307417
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012567.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11317417
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012567.09
10 g
81.90€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11397407
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012567.18
50 g
309.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12069-85-1
190.50
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
[C-]#[Hf+]
CHf
MFCD00016126
methanidylidynehafniumylium
Spécification
Hafnium carbide
12069-85-1
Poudre
CHf
it is insoluble in water.
[C-]#[Hf+]
190.50
Odorless
3890°C
Gris
99.5% (Metals basis excluding Zr)
MFCD00016126
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
methanidylidynehafniumylium
190.54
12.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Take precautionary measures against static discharges.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-114-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MG4620000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures