Learn More
Carbure d’hafnium, poudre grise, 99,5 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11317417
Carbure d’hafnium, poudre grise, 99,5 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317417
10 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11317417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012567.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-85-1
Formule moléculaire CHf
Poids moléculaire (g/mol) 190.50
Numéro MDL MFCD00016126
Clé InChI NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanidylidynehafniumylium
SMILES [C-]#[Hf+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium carbide
Point de fusion 3890°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis excluding Zr)
Informations sur la solubilité it is insoluble in water.
Poids de la formule 190.54
Odeur Odorless
Densité 12.2
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN14L048 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog Number012567.03,012567.18,012567.09
Numéro de lotR03K008 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2024 Catalog Number012567.18,012567.09
Numéro de lot10234827 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number012567.03,012325.06,012325.03,012325.14,012567.09
Numéro de lotR05J004 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog Number012567.18,012567.09
Numéro de lotZ09I034 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2023 Catalog Number012567.03,012325.06,012325.03,012325.14,012567.09
Nom du produit
Carbure d’hafnium, poudre grise, 99,5 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Thermo Scientific Chemicals >