Learn More
Carbure d’hafnium, poudre grise, 99,5 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397407
50 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-85-1
Formule moléculaire CHf
Poids moléculaire (g/mol) 190.50
Numéro MDL MFCD00016126
Clé InChI NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanidylidynehafniumylium
SMILES [C-]#[Hf+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium carbide
Point de fusion 3890°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis excluding Zr)
Informations sur la solubilité it is insoluble in water.
Poids de la formule 190.54
Odeur Odorless
Densité 12.2 g/cm3
Nom du produit
Carbure d’hafnium, poudre grise, 99,5 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Thermo Scientific Chemicals >