Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Baume Hydrometer - Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges.
43.40€
Spécification
Type | Densimètre |
---|---|
Longueur (métrique) | 300 mm |
Comprend | Déclaration d’exactitude |
Matériau | Lest, verre |
Longueur (impériale) | 12 in |
Code produit | Marque | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17460254
|
Bel-Art™
B61804-0000 |
0° à 12° |
43.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17400264
|
Bel-Art™
B61804-0700 |
0° à 35° |
43.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17470254
|
Bel-Art™
B61804-0100 |
9° à 21° |
43.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17480254
|
Bel-Art™
B61804-0200 |
19° à 31° |
43.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17490254
|
Bel-Art™
B61804-0300 |
29° à 41° |
43.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges from 0° to 70°, these plain form hydrometers are used in the chemistry, pharmacology, food and beverage, starch industries and more.
- 300 mm (12 in.) long
- Lead free ballast and glass
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
- Hand inspected by our U.S. quality team
- Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
- Note: Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures
Spécification
Densimètre | |
Déclaration d’exactitude | |
12 in | |
Chimie, pharmacologie, aliments et boissons, industries de l’amidon et plus encore |
300 mm | |
Lest, verre | |
Sans plomb | |
15°C |