Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Baume Hydrometer - Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges.
Marque:  Bel-Art™ B61804-0700
Code produit. 17400264
  • 52.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponibles dans une variété de modèles mesurant le degré Baumé de sirops et d’autres liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages de 0° à 70°, ces densimètres simples sont utilisés dans les industries, entre autres, de la chimie, la pharmacologie, l’alimentation et les boissons, l’amidon.
    • 300 mm (12 po) de long
    • Ballast et verre sans plomb
    • Numéro de série individuel
    • Normalisation de la température : 60°F (15°C)
    • Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
    • Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
  • Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Spécification
Spécification
Densimètre
Déclaration d’exactitude
12 in
0° à 35°
15°C
300 mm
Lest, verre
Sans plomb
Chimie, pharmacologie, aliments et boissons, industries de l’amidon et plus encore