Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Baume Hydrometer - Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges.
Marque: Bel-Art™ B61804-0100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles dans une variété de modèles mesurant le degré Baumé de sirops et d’autres liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages de 0° à 70°, ces densimètres simples sont utilisés dans les industries, entre autres, de la chimie, la pharmacologie, l’alimentation et les boissons, l’amidon.
- 300 mm (12 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température : 60°F (15°C)
- Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
- Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
- Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Spécification
Densimètre | |
Déclaration d’exactitude | |
12 in | |
9° à 21° | |
15°C |
300 mm | |
Lest, verre | |
Sans plomb | |
Chimie, pharmacologie, aliments et boissons, industries de l’amidon et plus encore |