Learn More
Tenak™ Green Cardboard Cryobox
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
93.15€ - 172.00€
Spécification
Couleur | Vert |
---|---|
Matériau | Carton |
Forme | Carré |
Type | Boîte cryogénique |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15270604
|
Tenak™
TE22543 |
136 x 136 x 100 mm |
167.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290534
|
Tenak™
TE22103 |
133 x 133 x 100 mm |
162.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220614
|
Tenak™
TE22563 |
136 x 136 x 130 mm |
172.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280524
|
Tenak™
TE22086 |
133 x 133 x 130 mm |
167.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577294
|
Tenak™
TE22003 |
133 x 133 x 32 mm |
93.15€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230594
|
Tenak™
TE22496 |
136 x 136 x 32 mm |
95.40€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15190877
|
Tenak™
TE22020 |
133 x 133 x 50 mm |
93.15€
36 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280594
|
Tenak™
TE22503 |
136 x 136 x 50 mm |
95.40€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250524
|
Tenak™
TE22065 |
133 x 133 x 75 mm |
170.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Constructed of fibreboard/cardboard
- Water-repellent for longer durability
- Can be used with a large range of grid dividers
Spécification
Vert | |
Carton | |
Carré | |
Boîte cryogénique |